Läs mer
Bekämpningsmedelblandning 250 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327573
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327573 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30327573 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000250AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
CAS 82657-04-3, 153233-91-1, 161326-34-7, 31972-44-8, 31972-43-7, 114369-43-6
Analyt- eller komponentnamn Bifenthrin∣Etoxazole∣Fenamidone∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Fenbuconazole∣Fenthion∣lambda-Cyhalothrin∣Phosmet∣Resmethrin∣tau-Fluvalinate∣Tetramethrin∣Triticonazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bifenthrin 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenamidone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 100 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 100 μg/mL∣Fenbuconazole 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Resmethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL∣Triticonazole 100 μg/mL