Läs mer
Bekämpningsmedelsblandning 254 200 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326118
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326118 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30326118 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000254AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
CAS 94-75-7, 25057-89-0, 133-90-4, 1702-17-6, 1918-00-9, 114311-32-9
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣Bentazone 200 μg/mL∣Chloramben 200 μg/mL∣Clopyralid 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Imazamox 200 μg/mL∣Imazapyr 200 μg/mL∣Imazaquin 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPA 200 μg/mL∣Mecoprop 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL