Läs mer
Pesticide Mixture 510 1000 μg/mL in Methyl-tert-butyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 8065-48-3, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | MTBE |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL |