Läs mer
Bekämpningsmedelblandning 679 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azoxystrobin∣Mepanipyrim∣Myclobutanil∣Pyrimethanil |
| CAS | 131860-33-8, 110235-47-7, 88671-89-0, 53112-28-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azoxystrobin∣Mepanipyrim∣Myclobutanil∣Pyrimethanil |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Azoxystrobin 100 μg/mL∣Mepanipyrim 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Pyrimethanil 100 μg/mL |