Läs mer
Pesticide Mixture A in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Chlorothalonil∣Cyanazine∣Diazinon∣Dieldrin∣Ethofumesate∣gamma-HCH∣Metalaxyl∣Methoxychlor∣Metolachlor∣Oxycarboxin∣Parathion-ethyl∣Simazine∣Triallate |
| CAS | 116-06-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6, 6190-65-4, 1007-28-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Chlorothalonil∣Cyanazine∣Diazinon∣Dieldrin∣Ethofumesate∣gamma-HCH∣Metalaxyl∣Methoxychlor∣Metolachlor∣Oxycarboxin∣Parathion-ethyl∣Simazine∣Triallate |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 4 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aldrin 200 μg/mL∣alpha-Endosulfan 200 μg/mL∣alpha-HCH 200 μg/mL∣Chlorothalonil 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Ethofumesate 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Metalaxyl 200 μg/mL∣Metolachlor 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Simazine 200 μg/mL∣Triallate 200 μg/mL∣Atrazine-desethyl 1000 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 1000 μg/mL∣Cyanazine 1000 μg/mL∣Methoxychlor 1000 μg/mL∣Oxycarboxin 1000 μg/mL∣Aldicarb 4000 μg/mL |