Läs mer
Pesticide Mixture for GB 3838-2002 organophosphorus pesticides 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| CAS | 8065-48-3, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Demeton (O+S) 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Trichlorphon 100 μg/mL |