Läs mer
Bekämpningsmedelblandning I 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328630
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328630 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30328630 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000143AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
CAS 173584-44-6, 142459-58-3, 85509-19-9, 66332-96-5, 76674-21-0, 133-07-3
Analyt- eller komponentnamn (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (S)-Indoxacarb 100 μg/mL∣Flufenacet 100 μg/mL∣Flusilazole 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Flutriafol 100 μg/mL∣Folpet 100 μg/mL∣Furilazole 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexaconazole 100 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 100 μg/mL∣Ipconazole 100 μg/mL∣Isoxadifen-ethyl 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Lactofen 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mefenpyr-diethyl 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Metalaxyl-M 100 μg/mL∣Metconazole 100 μg/mL