Läs mer
Pesticide/PCB Surrogate Mixture 55 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 10 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 200 μg/mL∣PCB No. 209 200 μg/mL |