Läs mer
Pesticide Surrogate Mixture 541 2000 μg/mL in Toluene:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 1770-80-5, 2051-24-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209 |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hexane/Toluene |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 2000 μg/mL∣PCB No. 209 2000 μg/mL |