Läs mer
Pesticides Mixture 596 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Carbosulfan∣Methomyl |
| CAS | 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 1563-66-2, 16655-82-6, 55285-14-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Carbosulfan∣Methomyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Carbosulfan 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL |