Läs mer
Haldenwanger™ mortelstöt
Produktkod. 10480724
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
24 mm
28 mm
30 mm
42 mm
45 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10480724 28 mm Paket med 10
10597644 48 mm Paket med 5
10245164 45 mm Paket med 5
12081802 24 mm Varje
12021812 30 mm Varje
10744585 42 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10480724 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 56/0A/GLASIERT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 SEK
    2837.34 SEK / Paket med 10
    Save 572.66 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
mortelstöt
Slipytor är glaserade.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Produkttyp mortelstöt
Längd (metrisk) 125mm
Typ mortelstöt