Läs mer
Wheaton™ mortelstöt
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Utsida | 6.35mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Rostfritt stålaxel/PTFE-spets |
| Produkttyp | mortelstöt |
| För användning med (applikation) | För vävnader som lever, tarmar och hjärta |
| För användning med (utrustning) | För användning med Potter-Elvehjem 5mL vävnadskvarn |
| Stötstötmaterial | Rostfritt stålaxel/PTFE-spets |