Läs mer
Wheaton™ mortelstöt
Produktkod. 10342252 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10342252
Brand: Wheaton™ 357966
Bara null kvar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Utsida 6.35mm
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Rostfritt stålaxel/PTFE-spets
Produkttyp mortelstöt
För användning med (applikation) För steril homogenisering
För användning med (utrustning) För användning med Potter-Elvehjem 2mL vävnadskvarn
Stötstötmaterial Rostfritt stålaxel/PTFE-spets