Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasstöt
Beskrivning
- Idealisk för att krossa fasta ämnen till pulver för enklare hantering
- Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Finns i grov eller glaserad finish
- För användning med Pyrex™ Murbruk (säljs separat)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | mortelstöt |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Pyrex™ Murbruk |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Avsluta | Grov |