Läs mer
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglasstöt
Produktkod. 13471869
Change view
Längd (metrisk):
110 mm
125 mm
Avsluta:
Glaserade
Grov
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Avsluta Förpackningsstorlek
13471869 110 mm Glaserade Varje
12695327 110 mm Grov Varje
12682022 125 mm Grov Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13471869 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 718342R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 SEK
    143.35 SEK / Paket med 1
    Save 44.65 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 09-02-2027
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasstöt är idealisk för att krossa fasta ämnen till pulver för enklare hantering. Pestles finns i en grov eller glaserad finish. För användning med Pyrex™ Murbruk, säljs separat.
  • Idealisk för att krossa fasta ämnen till pulver för enklare hantering
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Finns i grov eller glaserad finish
  • För användning med Pyrex™ Murbruk (säljs separat)
Specifikationer
Produkttyp mortelstöt
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Pyrex™ Murbruk
Längd (metrisk) 110 mm
Avsluta Glaserade