Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasstöt
Produktkod. p-8002969
Längd (metrisk):
110 mm
125 mm
Avsluta:
Glaserade
Grov
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13471869
Brand: Pyrex 718342R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasstöt är idealisk för att krossa fasta ämnen till pulver för enklare hantering. Pestles finns i en grov eller glaserad finish. För användning med Pyrex™ Murbruk, säljs separat.
  • Idealisk för att krossa fasta ämnen till pulver för enklare hantering
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Finns i grov eller glaserad finish
  • För användning med Pyrex™ Murbruk (säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Avsluta Glaserade
Produkttyp mortelstöt
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Pyrex™ Murbruk
Längd (metrisk) 110 mm