Läs mer
Wheaton™ PET Flytande scintillationsflaskor
Produktkod. 10517724 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Click to view available options
Material (liner):
Linerless
Skummad polyeten
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material (liner) unitSize
10517724 Linerless Paket med 1000
10671474 Skummad polyeten Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10517724 Supplier Wheaton™ Supplier No. 986744
Only null left
Add to basket
Add to basket
För optimal prestanda i laboratoriet. Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning.
  • Med kepsar påsatta
  • Finns linerless eller med skummad polyeten liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Linerless
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PET
Volym (metrisk) 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1000 Pk.
Stängningsstorlek 22-400
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska