Beskrivning
- Med kepsar påsatta
- Finns linerless eller med skummad polyeten liner
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Skummad polyeten |
| Färg | Natural |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | PET |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Stängningsstorlek | 22-400 |
| Visa mer |