Läs mer
Wheaton™ PET Flytande scintillationsflaskor
Produktkod. p-8014249 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Linerless
Skummad polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10671474
Brand: Wheaton™ 986750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För optimal prestanda i laboratoriet. Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning.
  • Med kepsar påsatta
  • Finns linerless eller med skummad polyeten liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Skummad polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PET
Volym (metrisk) 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Kvantitet 500 Pk.
Typ Scintillationsflaska
Stängningsstorlek 22-400