Läs mer
Isofield™ Peta 230 icke-sterila öronögla renrumsansiktsmasker med klämma - ISO Klass 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Produktkod. 30178900
Change view
Storlek:
Bred
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178900 Bred Paket med 600
1 options
Produktkod. 30178900 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 60210
Beräknad leverans: 10-12-2026
Isofield Peta är ISO Klass 4 kompatibel. Peta är också försedd med en bekväm klämma för att anpassa till din SOP. Den individuellt förpackade Peta har utmärkt bakterie- och partikelfiltreringseffektivitet och ett utmärkt val för GMP Betyg C/D-miljöer.
  • Icke-steril öronögla renrumsansiktsmask med klämma
  • 230 mm längd med formbar noslist
  • 3-lagers non-woven konfiguration
  • Mycket effektiv bakterie- och partikelfiltrering
  • Partikelavskiljning (Helmke-trumma) Kategori I
  • Individuellt förpackad för att bibehålla lågt CFU-antal
  • Påsar tryckta med IPA-beständigt bläck för att bibehålla spårbarheten
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor
Material Polyeten, polypropen
Storlek Bred
Sterilitet Icke-steril
Stil Plisserad