Läs mer
Petesicatib, MedChemExpress
Beskrivning
Petesicatib is a cathepsin S inhibitor, used in research of immune diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petesicatib |
| CAS | 1252637-35-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23F6N5O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (207.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1[C@@H](C[C@@H](S(=O)(C2=C(C=C(C3=CN(C)N=C3)C=C2)C(F)(F)F)=O)C1)C(NC4(CC4)C#N)=O)C5(CC5)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 603.54 |
| Formel vikt | 603.54 |
| Visa mer |