Beskrivning
De Corning™ Erlenmeyer-kolven är designad för att hjälpa till att skala upp suspensionskulturen med utrymmeseffektivitet i åtanke. Kolvarna är färdiga att använda, idealiska för shakerkulturapplikationer och förvaring.
- Finns med bafflad botten
- Ingjutna graderingar för noggrannhet
- Stort ventilationslock för kontinuerligt gasutbyte samtidigt som det förhindrar läckage
- Högsta Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Icke-pyrogen och RNas-/DNas-fri
- Tillverkad av optiskt klar polyetylentereftalat (PTEG)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Ickepyrogen, DNas/RNas-fri |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Form | Förbryllad Erlenmeyer |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.