Läs mer
Corning™ PETG Baffled Erlenmeyer kolv med ventillock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15883875 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15883875 3 L Paket med 4
15863875 2 L Paket med 6
15803885 5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15883875 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00 SEK
    3699.15 SEK / Paket med 4
    Save 260.85 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polyetylentereftalat (PETG) och idealisk för shakerkulturapplikationer.
De Corning™ Erlenmeyer-kolven är designad för att hjälpa till att skala upp suspensionskulturen med utrymmeseffektivitet i åtanke. Kolvarna är färdiga att använda, idealiska för shakerkulturapplikationer och förvaring.
  • Finns med bafflad botten
  • Ingjutna graderingar för noggrannhet
  • Stort ventilationslock för kontinuerligt gasutbyte samtidigt som det förhindrar läckage
  • Högsta Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Icke-pyrogen och RNas-/DNas-fri
  • Tillverkad av optiskt klar polyetylentereftalat (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Ickepyrogen, DNas/RNas-fri
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 3 L
Material PETG
För användning med (applikation) Shakerkulturens tillämpningar och lagring
För användning med (utrustning) LSE Orbital skakapparat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Cellkultur Erlenmeyer-flaska
Form Erlenmeyer
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Gängad
Sterilitet Sterila
Bottenform Förbryllad
Förslutningstyp Ventilerad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.