Läs mer
Corning™ PETG Erlenmeyer-kolv med ventillock
BIOPHARMA
Produktkod. 15873875 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15873875 3 L Paket med 4
15853875 2 L Paket med 6
15893875 5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15873875 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 SEK
    3557.04 SEK / Paket med 4
    Save 252.96 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Tillverkad av optiskt klar polyetylentereftalat (PETG) och idealisk för shakerkulturapplikationer.
Corning™ Erlenmeyer- och Fernbach-odlingskolvar är idealiska för skakkulturtillämpningar och lagring. Ersättningslock tillgängliga för 2 L, 3 L och 5 L kolvstorlekar.
  • Polyetylentereftalatglykol-modifierad (PETG) konstruktion: USP Klass VI-material ger utmärkt optisk klarhet och mekanisk styrka
  • Storlekarna sträcker sig från 2 L till 5 L
  • Ingjutna graderingar för noggrannhet (± 5 %)
  • Ventilationslock för kontinuerligt gasutbyte samtidigt som det säkerställer sterilitet och förhindrar läckage
  • Individuellt förpackade
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10 −6
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Ickepyrogen, DNas/RNas-fri
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 3 L
Material PETG
För användning med (applikation) Shakerkulturens tillämpningar och lagring
För användning med (utrustning) Orbital skakapparat
Inkluderar Ventilationslock
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Form Fernbach
Disponibel För engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Gängad
Sterilitet Sterila
Bottenform Icke förbryllad
Förslutningstyp Ventilerad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.