missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pethidine EP Impurity H, Mikromol™

Produktkod. 30052703
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052703 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052703 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0315.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Pethidine EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
CAS 59084-08-1
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H25 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. H (EP), Pethidine Imp. H (EP), Ethyl 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, 4-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-phenylisonipecotic acid ethyl ester, 1-Benzyl-4-(ethoxycarbonyl)-4-phenylpiperidine, Ethyl 1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylate, Pethidine Hydrochloride Impurity H, Pethidine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C21H25NO2/c1-2-24-20(23)21(19-11-7-4-8-12-19)13-15-22(16-14-21)17-18-9-5-3-6-10-18/h3-12H,2,13-17H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC-namn ethyl 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 323.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 323.1885 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.