Läs mer
BTX™ Petriskål platina elektrodkammare
Storlek (metrisk) Gap:
5 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel och lätt att använda
- Finns i 5 och 15 mm
- Återanvändbar, labbklassad Pyrex glas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För ex Vivo Tissues Gen eller läkemedelsleverans med hjälp av stora eller unikt formade vävnadsprover |
| För användning med (utrustning) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001 |
| Material | Glas, platina |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Beskrivning | Petriskål platina elektrodkammare, 15 mm gap |
| Djup (engelska) | 0,59 tum |
| Djup (metriskt) | 15 mm |
| Inkluderar | Endast petriskålselektrodkammare |
| Längd (engelska) | 0,39 tum |
| Visa mer |