Läs mer
BTX™ Petriskål Platinum Tissue Slice Elektrodkammare
Anslutningstyp:
Banan att nåla spets
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel och lätt att använda
- Kompatibel med BTX™ System som t.ex Gemini X2 och ECM™ 2001+
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Ex Vivo Electroporation |
| För användning med (utrustning) | BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 och Legacy ECM™ 2001 Generatorer |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Elektrodkammare |
| Spänning | 100 V |
| Beskrivning | Petriskål Platinum Elektrodkammare Endast 7 mm, negativ |
| Diameter (engelska) | 0,28 tum. |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Djup (engelska) | 0,04 tum. |
| Djup (metriskt) | 1 mm |
| Visa mer |