Läs mer
Gosselin™ Petriskålar
Produktkod. 15458794
Change view
Diameter (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 825
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15458794 90 mm Paket med 825
1 options
Produktkod. 15458794 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer SB93101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1263.96 SEK
    1174.89 SEK / Paket med 825
    Save 89.07 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad i samarbete med tillverkare av petriskålfyllningsutrustning. Gosselin™ Petriskålar är idealiska för mikrobiologisk undersökning antingen genom ytplätering eller platthällningsteknik.
  • Ett fack
  • Tillverkad av naturlig polystyren
  • Inkluderar 3 ventiler
  • Livsmedelskontakt : Råvaran är kompatibel med förordning EC N 1935/°2004
  • Sterilitetssäkringsnivå baserad på ISO 11137 : Aseptisk
  • För användning med kliniska, miljö-, industri- och mikrobiologiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Räkna väl 1
Förpackning 33/påse
Kvantitet 825 förpackning
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm