Läs mer
Fisherbrand™ Petriskålar av polystyren, sterila
Produktkod. 12674785 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
14,2 mm
16,2 mm
Ventilera:
1
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Ventilera Förpackningsstorlek
12674785 16,2 mm 1 Paket med 600
12604795 14,2 mm 3 Paket med 600
12684785 16,2 mm 3 Paket med 600
15788517 16,2 mm 3 Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12674785
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En rad aseptiska eller sterila petriskålar av hög kvalitet som är perfekta för mikrobiell eller cellodling, eller för provtagning, undersökning och förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Kvantitet 600 Etui
Ventilera 1
Höjd (metrisk) 16,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm