Läs mer
Interscience™ PetriPile
Produktkod. 17155651
Change view
Positioner:
Stående
Produktkod. Positioner
17155651 Stående
1 options
Produktkod. 17155651 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 241090
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PetriPile säkerställer säker hantering, transport och förvaring av petriskålar. Dess ergonomi gör laddningen av din inkubator lättare och ger en övergripande synlighet av dina petriskålar.
  • Staplingsbar och stabil, PetriPile organiserar förvaringen av dina petriskålar
  • Att ladda disk i inkubatorn är förenklat
  • Ergonomiska handtag underlättar transport
  • Identifiera batchen snabbt med hjälp av skrivområdet på framsidan
  • Utrymmet mellan petriskålarna ger god ventilation
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg ljusgrå
Håller Petriskålar
Material Rostfritt stål
Positioner Stående
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Stapling och transport av petriskålar
Storlek 26 x 37.6 x 13 cm
Längd (metrisk) 366 mm
Längd (engelska) 14,41 tum.
Bredd (engelska) 1.94 lb.
Höjd (engelska) 5,12 tum
Vikt (metrisk) 0.88 kg
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 90 mm
Höjd (metrisk) 130 mm