Läs mer
DiversifiedBiotech PetriSEAL™
Produktkod. 30282288
Change view
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30282288 Blått
30282322 Rött
30282318 Vitt
30282290 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30282288 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer PSEAL108B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 SEK
    432.73 SEK / 35m
    Save 81.27 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Former sig för att bilda en tät försegling med temperaturbeständig, vattentät och kemiskt tålig
  • PetriSeal™ töjs och formas för att bilda en tät tät försegling och är temperaturbeständig, vattentät och kemiskt resistent
  • Den motstår nötning och punktering och blockerar ångförlust samtidigt som den minskar gasutbyteshastigheten
  • Använd PetriSeal™ med mikrotiterplattor, petriskålar och odlingsplattor för att förhindra inträngning av föroreningar
  • Tätningen förblir flexibel ner till -30 °C och tål kontinuerlig exponering från -40 °C till +77 °C (med intermittent exponering upp till 100 °C)
  • Tester har visat att det PetriSeal™ inte lämnar något limrester även efter två år
Specifikationer
Längd (engelska) 2,160 tum
Färg Blått
Produkttyp Stretchfilm
Längd (metrisk) 5486.4 cm
Material Plast