Läs mer
DiversifiedBiotech PetriStickers™
Beskrivning
- PetriStickers™ gör det möjligt att märka petriskålar snabbt, prydligt och pålitligt
- Tillverkad med vattenresistent bläck, substrat och lim och kommer att sitta fast vid temperaturer från 42° till 4 °C
- Ta helt enkelt bort etikettens skyddande baksida och applicera den på baksidan av en petridish
- Efter märkning kan rätten hållas i en bekväm position för strimmning eller koloniöverföring, förvaras i en inkubator eller kylskåp och fotograferas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Petriskålsetikett |
| Inkluderar | 32-rutnät |
| Diameter (metrisk) | 7.62 cm |