Läs mer
DiversifiedBiotech PetriStickers™
Produktkod. 30282343
Change view
Inkluderar:
100-kvadratrutnät
12 sektorpaj
16 sektorpaj
32-rutnät
50-kvadratisk rutnät
6 sektorpaj
70-kvadratrutnät
8 sektorpaj
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30282343 12 sektorpaj
30282323 50-kvadratisk rutnät
30282301 32-rutnät
30282330 70-kvadratrutnät
30282337 100-kvadratrutnät
30282281 6 sektorpaj
30282289 8 sektorpaj
30282342 16 sektorpaj
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30282343 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer PSTK2020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 SEK
    300.30 SEK / Paket med 36
    Save 33.70 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Låt petriskålar märkas snabbt, prydligt och pålitligt
  • PetriStickers™ gör det möjligt att märka petriskålar snabbt, prydligt och pålitligt
  • Tillverkad med vattenresistent bläck, substrat och lim och kommer att sitta fast vid temperaturer från 42° till 4 °C
  • Ta helt enkelt bort etikettens skyddande baksida och applicera den på baksidan av en petridish
  • Efter märkning kan rätten hållas i en bekväm position för strimmning eller koloniöverföring, förvaras i en inkubator eller kylskåp och fotograferas
Specifikationer
Typ Petriskålsetikett
Inkluderar 12 sektorpaj
Diameter (metrisk) 7.62 cm