Learn More
Bensin, puriss., 100° till 140 °C, Solstice
Beschreibung
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Petrol |
| Densitet | 0,720 till 0,745 g/ml vid 20 °C |
| Kokpunkt | 100 °C till 140 °C |
| Flampunkt | 10 °C (50 °F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| UN-nummer | UN3295 |
| Kvalitet | puriss. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?