Läs mer
Petrolatum, vitt, rent
Produktkod. 10445091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10445091 1 kg Glasflaska 1kg
10388903 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10445091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 SEK
    422.86 SEK / 1kg
    Save 13.14 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8009-03-8 | C15H15N | 209,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8009-03-8
Molekylformel C15H15N
Molekylvikt (g/mol) 209.29
MDL-nummer MFCD00147839
InChI-nyckel WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
IUPAC-namn 1,1,2-trimetyl-lH-benso[e]indol
LEDER CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petrolatum, white
Smältpunkt 50,0 °C till 56,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt >300,0 °C
Flampunkt >150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14, 7185
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i glycerol, alkohol, lösliga i bensen, kloroform, eter, petroleum, eter, koldisulfid, oljor
Viskositet 5-8 mm²/s (100 °C)
Kvalitet Ren
Fysisk form Pasta
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.