Läs mer
Petroleumbensin, för GC, 40-60 °C, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16605903
Change view
:
200 L
Produktkod.
16605903 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16605903 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65748200LRC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum benzine
CAS 109-66-0
CAS Min % 0.2
Färg Färglös
Kvantitet 200 L
Flampunkt -30°C
Molekylformel C5H12
Kokpunkt 40°C to 60°C (1013 hPa)
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC
IUPAC-namn pentan
Molekylvikt (g/mol) 72.15
Kvalitet GC