Läs mer
Petroleumeter 100-120 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10417650 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417650 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11433433 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10274102 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
11458722 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10417650 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1560/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.10 SEK
    605.36 SEK / 2.5 L
    Save 145.74 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 45 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,7 m2/s vid 25 °C
Kokpunkt 100 °C
IUPAC-namn Petroleumeter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether, boiling range 100-120°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.