Läs mer
Riedel-de Haën Petroleumeter
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroleum ether |
| pH | Not applicable |
| Smältpunkt | No data available |
| CAS Min % | >50.00% |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | ≤100.00% |
| Densitet | 0.65 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 7 L |
| Flampunkt | <-30°C |
| Förpackning | Returburk i rostfritt stål |
| Visa mer |