Läs mer
Petroleumeter 30-40 °C, certifierad AR för analys, N-hexan< 0,1 %, Fisher Chemical™
Produktkod. 10171670 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10171670 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10794951 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11914071 5 L Aluminiumburk 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10171670 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1720/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Petroleumeter 30-40 °C, certifierad AR för analys, N-hexan< 0,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Smältpunkt -130 °C
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 514mmHg 25
Kokpunkt 30 °C
IUPAC-namn Petroleumeter
Formel vikt 72,15 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether 30-40°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.