Produktkod. 10294150
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
10294150
25 L
Metallburk
25 L
11488712
500 mL
Amber Glass Bottle
500ml
10635692
2.5 L
Amber Glass Bottle
2.5 L
11904071
5 L
Aluminum Can
5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
10294150
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
P/1400/25
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS
64742-49-0
Molekylformel
C6H14
Molekylvikt (g/mol)
86.178
MDL-nummer
MFCD00081849
InChI-nyckel
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID
7892
LEDER
CCCC(C)C
Specifikationer
Smältpunkt
-130°C
Kvantitet
25 L
Förpackning
Metallburk
Fysisk form
Vätska
Ångtryck
514mmHg 25
Kokpunkt
30°C
IUPAC-namn
2-metylpentan
Formel vikt
72.15g/mol
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .