Läs mer
Petroleumeter 30-40 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -130°C |
| Kokpunkt | 30°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 514mmHg 25 |
| IUPAC-namn | Petroleum ether |
| Formel vikt | 72.15g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Petroleum ether 30-40°C
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.