Läs mer
Petroleumeter 30-40 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073376 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11488712 500 mL Amber Glass Bottle 500ml
10635692 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
11904071 5 L Aluminum Can 5 L
10294150 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11488712 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1400/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Smältpunkt -130°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 514mmHg 25
Kokpunkt 30°C
IUPAC-namn Petroleum ether
Formel vikt 72.15g/mol