Läs mer
Petroleum ether 35/60, ACS
Produktkod. 11349727
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349727 1 L 1 L
11339727 4 L 4 L
11359727 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11349727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042085.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    673.65 SEK / 1 L
    Save 136.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Maximum level of impurities: Color (APHA): 10, Boiling range 35-60°C, Evaporation residue: 0.001%, Acidity P.T. | CAS: 8032-32-4
Petroleumeter används mest av läkemedelsföretag och i tillverkningsprocessen. Det är ett lättviktigt kolväte som främst används som ett opolärt lösningsmedel. Extraktet av luftdelar av ageratum-konyzoider i petroleumeter spelar en viktig roll för isoleringen av sigmasterol och betasitosterol. Extrakt av rå petroleumsprit och metanol spelar också en viktig roll för screening av antimikrobiell aktivitet hos stambark, blad och rötter hos ficus thoningii.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8032-32-4
MDL-nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum ether 35/60
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.640 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt -49°C (-57°F)
Tändpunkt 250°C (482°F)
Odör Petroleum-like
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.363
Ångtryck 350 hPa (263mm Hg) at 20°C
Kokpunkt 35°C to 60°C
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.