Beskrivning
- For Spectrophotometry
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroleum Ether |
| Namnnotering | 35° to 60°C |
| CAS | 8032-32-4 |
| Kvantitet | 4 L |
| Flampunkt | −18.00°C |
| Förpackning | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Densitet | 1L = 0.68kg |
| Synonym | p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide |
| Kvalitet | PHOTREX™ Reagent |