Läs mer
Petroleum Ether 40-60°C, Certified AR for Analysis, Low In Aromatics, Fisher Chemical
Produktkod. 10696262 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696262 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10696262 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2000/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
CAS 64742-49-0
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C6H14
Ångtryck 38kPa at 20°C
MDL-nummer MFCD00081849
Viskositet 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kokpunkt 40°C
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC(C)C
IUPAC-namn Petroleum ether
Molekylvikt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892