Läs mer
Petroleumeter 40-60 °C, certifierad AR för analys, N-hexan< 2 %, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, 1,1-dimetylbutan, isohexan, 2-metylpentan, dimetylpropylmetan, 2-metyl-pentan, 2-metylpentan, unii-49ib0u6mld, pentan, 2-metyl, metylpentan, 4205L, färglös, hexan, 4205L, färglös, hexan. AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-metylpentan, 81849, 86.178
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 38 kPa vid 20 °C |
| Viskositet | 0,45 mm2/s vid 25 °C (ASTM D445) |
| Synonym | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
| Kokpunkt | 40 °C |
| IUPAC-namn | 2-metylpentan |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .