Läs mer
Petroleumeter 40-60 °C, certifierad AR för analys, N-hexan< 2 %, Fisher Chemical™
Produktkod. 11433633 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Fluorerad HDPE-flaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11433633
Brand: Fisher Chemical P/1760/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C6H14, CAS-nummer-64742-49-0, 1,1-dimetylbutan, isohexan, 2-metylpentan, dimetylpropylmetan, 2-metyl-pentan, 2-metylpentan, unii-49ib0u6mld, pentan, 2-metyl, metylpentan, 4205L, färglös, hexan, 4205L, färglös, hexan. AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-metylpentan, 81849, 86.178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 40°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 38kPa at 20°C
Viskositet 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
IUPAC-namn Petroleumeter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane)