Läs mer
Petroleumeter 40-60 °C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10254200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10254200 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11408722 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
12616757 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10204062 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10171480 5 L Plastflaska 5 L
10589380 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10254200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1440/17
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Petroleumeter 40-60 °C, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64742-49-0
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00081849
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
LEDER CCCC(C)C
Specifikationer
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 38 kPa vid 20 °C
Viskositet 0,45 mm2/s vid 25 °C (ASTM D445)
Kokpunkt 40 °C
IUPAC-namn Petroleumeter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum ether