Läs mer
Petroleum Ether 40-60C CertiFied for analysis , Fisher Chemical™
Produktkod. 11423653 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423653 200 L 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11423653 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1760/27
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2%
Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2%
  • Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2% Plastic Bottle Cas No. 64742-49-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum
Smältpunkt <-100 °C
CAS 64742-49-0
Kvantitet 200 L
Förpackning Plast
MDL-nummer MFCD00081849
Kokpunkt 40,0 °C till 65,0 °C
IUPAC-namn Petroleumeter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.