Läs mer
Petroleumeter, 40-60 °C, BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15524055 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15524055 2.5 L 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15524055 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5280.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Lösningsmedel speciellt utvecklade för användning vid utvärdering av bekämpningsmedel och insektsmedelsrester i livsmedel, foder, vatten eller jordprover.
  • Lösningsmedel speciellt utvecklade för användning vid utvärdering av bekämpningsmedelsrester i livsmedel, foder, vatten eller jordprover.
  • De är specificerade till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Petroleum Ether
Smältpunkt -40 °C
Namnnotering Naphta med låg kokpunkt (Bensen <0,1 %)
CAS 8032-32-4
Färg Färglös
Aciditet Max. 0,0005 meq/g
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0,6 till 8 vol%
Flampunkt -18 °C
Tändpunkt 250 °C
Odör Kännetecken
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
UN-nummer 1268
Vatten Max. 0,02 %
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Kokpunkt 40 °C till 60 °C
Löslighetsinformation Blandning med vatten vid 20 °C är 0,020 g/l
Kvalitet Pesticid